This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1-Iodpropan wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten und polarisierenden Filmen für Flüssigkristallanzeigen-Chemikalien [LCD] verwendet. Jodderivate werden auch als organische Bausteine, analytische Reagenzien usw. verwendet. Sie werden auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lichtempfindlich.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Sang Tae Park.; Sang Kyu Kim.; Myung Soo Kim. Observation of conformation-specific pathways in the photodissociation of 1-iodopropane ions. Nature. 2002, 415 306-308.
- Cynthia J. Jenks.; Brian E. Bent.; Neal Bernstein.; Francisco Zaera. Applequist: Chemistry of 1-iodopropane on copper(110): formation, bonding, and reactions of adsorbed propyl groups. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115 (1), 308-314.