2,6-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,6-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6575-13-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer A14461.14
auch als A14461-14 bezeichnet
Preis (EUR)
361,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
361,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6575-13-9
IUPAC Name2,6-dimethylbenzonitrile
Molecular FormulaC9H9N
InChI KeyQSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=CC(C)=C1C#N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥96.0%
Appearance (Color)White to cream
FormCrystals or powder or crystalline powder
Melting Point (clear melt)85.0-94.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only