2-Ethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Ethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 134-11-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer A14758.22
auch als A14758-22 bezeichnet
Preis (EUR)
106,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
106,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS134-11-2
IUPAC Name2-ethoxybenzoic acid
Molecular FormulaC9H10O3
InChI KeyXDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (Silylated GC)≥97.5%
Identification (FTIR)Conforms
Refractive Index1.5385-1.5425 @ 20?C
Appearance (Color)Clear colorless to white to yellow to pale brown
FormLiquid or viscous liquid
Mehr anzeigen
2-Ethoxybenzoic acid is used in thermally induced solvent-free reactions of triphenylbismuth with a series of thiols and carboxylic acids. It serves as an active component of dental cement. Further, it prevents the entry of root-canal pathogens into periapical regions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Ethoxybenzoesäure wird bei thermisch induzierten lösungsmittelfreien Reaktionen von Triphenylbismuth mit einer Reihe von Thiolen und Carbonsäuren verwendet. Es dient als aktiver Bestandteil von Dentalzement. Außerdem verhindert es das Eindringen von Wurzelkanalpathogenen in periapische Regionen.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Gupta, P.; Mahajan, A. Green chemistry approaches as sustainable alternatives to conventional strategies in the pharmaceutical industry. RSC Adv. 2015, 5 (34), 26686-26705.
  2. Cespi, D.; Beach, E. S.; Swarr, T. E.; Passarini, F.; Vassura, I.; Dunn, P. J.; Anastas, P. T. Life cycle inventory improvement in the pharmaceutical sector: assessment of the sustainability combining PMI and LCA tools. Green Chem. 2015, 17 (6), 3390-3400.