4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Benzyloxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
1000 g
Katalognummer A14843.0B
auch als A14843-0B bezeichnet
Preis (EUR)
805,00
Each
Menge:
1000 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
805,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS103-16-2
IUPAC Name4-(benzyloxy)phenol
Molecular FormulaC13H12O2
InChI KeyVYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to cream to pale brown to pale gray
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥98.0%
Identification (FTIR)Conforms
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Benzyloxyphenol wird bei der Synthese von Bis(4-benzyloxyphenoxy)phenylphosphinoxid verwendet. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Hetaryl-Azophenol-Farbstoffen über heterozyklische Amine in Nitrosyl-Schwefelsäure. Es wird auch bei der Polyester-Faserfärbung und in der Gummiindustrie verwendet. Es fungiert als depigmentierendes Mittel.

Löslichkeit
Schwach wasserlöslich. Löslich in Alkohol, Aceton, Benzol und Diethylether.

Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
RUO – Nur für Forschungszwecke

Allgemeine Referenzen:

  1. Zhu, Y.; Wang, S.; Xu, A. A mouse model of vitiligo induced by monobenzone. Exp. Dermatol. 2013, 22 (7), 499-501.
  2. Rordam, O. M.; Lenouvel, E. W.; Maalo, M. Successful Treatment of Extensive Vitiligo with Monobenzone. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 2012, 5 (12), 36-39.