2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer A14891.14
auch als A14891-14 bezeichnet
Preis (EUR)
261,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
261,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS501-94-0
IUPAC Name4-(2-hydroxyethyl)phenol
Molecular FormulaC8H10O2
InChI KeyYCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCCC1=CC=C(O)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to cream to pale brown
FormCrystals or powder or crystalline powder or flakes
Assay (GC)≥97.5%
Identification (FTIR)Conforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only