1,3-Dibrom-5-fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-Dibrom-5-fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-Dibrom-5-fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,3-Dibrom-5-fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1435-51-4 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer A15078.14
auch als A15078-14 bezeichnet
Preis (EUR)
124,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
124,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1435-51-4
IUPAC Name1,3-dibromo-5-fluorobenzene
Molecular FormulaC6H3Br2F
InChI KeyASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
FormLiquid
Assay (GC)≥98.0%
Refractive Index1.5755-1.5795 @ 20?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke