Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Katalognummer A15247.AE
Preis (EUR)
-
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS116-17-6
IUPAC Nametris(propan-2-yl) phosphite
Molecular FormulaC9H21O3P
InChI KeySJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
FormLiquid
Assay (GC)≥90.0%
Identification (FTIR)Conforms
Refractive Index1.4075-1.4145 @20?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only