Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lanthanchlorid-Lösungen werden in verschiedenen Anwendungen der Wasseraufbereitung eingesetzt. Lanthanchlorid wird auch in der biochemischen Forschung verwendet. Mit Cer dotiert, wird es als Szintillationsmaterial verwendet. Bei der organischen Synthese fungiert Lanthantrichlorid als milde Lewis-Säure. Diese Verbindung wird in Gammadetektoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und aktiven Metallen.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Katalysator für die effiziente Knoevenagel-Kondensation aktiver Methylenverbindungen mit Aldehyden: Synth. Commun., 33, 3825 (2003).
- Zhang, Q. B.; Yang, C.; Hua, Y. X.; Lia, Y.; Dong, P. Electrochemical preparation of nanostructured lanthanum using lanthanum chloride as a precursor in 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ionic liquid. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 4701-4707.
- Wang, L.; Wang, W.; Zhou, Q.; Huang, X. Combined effects of lanthanum(III) chloride and acid rain on photosynthetic parameters in rice. Chemosphere 2014, 112, 355-361.