It is used in the heterocyclic syntheses based on the reactions of dimethyl acetylenedicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird in den heterocyclischen Synthesen basierend auf den Reaktionen von Dimethylacetylenedicarboxylat verwendet.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung. Löslich in DMSO.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- R. Ramesh Babu, et al. Studies on organic single crystal: 2-amino-5-chlorobenzophenone (2A-5CB).J. Cryst. Growth.,2004,256(1-2), 290-295.
- M. Gulam Mohamed, et al. Growth and characterization of 2-amino-5-chlorobenzophenone (2A-5CB) single crystals.J. Cryst. Growth.,2007,300(2), 409-414.