Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Katalognummer A15736.36
Preis (EUR)
56,65
Exklusiv online
62,90
Ersparnis 6,25 (10%)
Each
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
56,65
Exklusiv online
62,90
Ersparnis 6,25 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS14459-95-1
IUPAC Nametetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Molecular FormulaC6H6FeK4N6O3
InChI KeyNLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Pale yellow to yellow
FormCrystals or powder or crystalline powder
Chloride content≤100ppm (non-U.S. specification)
CommentSpecification differs for U.S. and non-U.S. material where indicated
Insoluble material≤0.005% (≤50ppm) (non-U.S. specification)
Mehr anzeigen
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat wird häufig in Antiklumpmitteln für Straßen- und Speisesalz verwendet. Es wird zur Aufreinigung von Zinn und der Trennung von Kupfer von Molybdänerzen verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Wein und Zitronensäure. In der analytischen Chemie wird es zur Bestimmung der Konzentration von Kaliumpermanganat verwendet. In Kombination mit Kaliumferricyanid und phosphatgepufferter Lösung wirkt es als Puffer für Beta-Galactosidase. Darüber hinaus wird es als Düngemittel für Pflanzen verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol und Äther.

Hinweise
Beginnt Wasser bei 60 0C zu verlieren, wasserfrei bei 100 0C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Ersatz für hochtoxische Metallcyanide in einem Verfahren zur Zyanierung von Heteroarylbromiden, wobei Cul als Katalysator in Anwesenheit eines geeigneten Liganden, insbesondere N-Alkylimidazole, verwendet wird, z. B. N-(n-Butyl) Imidazol, L07793: Synlett, 555 (2007).
  2. Marschewski, J.; Jung, S.; Ruch, P.; Prasad, N.; Mazzotti, S.; Michel, B.; Poulikakos, D. Mixing with herringbone-inspired microstructures: overcoming the diffusion limit in co-laminar microfluidic devices. Lab. Chip 2015, 15 (8), 1923-1933.
  3. Przygodzka, M.; Piskula, M. K.; Kukurová, K.; Ciesarová, Z.; Bednarikova, A.; Zieliński, H. Factors influencing acrylamide formation in rye, wheat and spelt breads. J. Cereal Sci. 2015, 65, 96-102.