Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BCL-2 Antibodies

          Invitrogen

          Bcl-2 Monoclonal Antibody (Bcl2/100), PE

          4 Published Figures
          2 References
          View all (146) BCL-2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Bcl-2 Monoclonal Antibody (Bcl2/100), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (4)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Bcl-2 Antibody (A15796) in Flow

          Separation of human BCL-2 positive CD19 positive lymphocytes (red-filled) from neutrophil granulocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (intracellular staining) of human peripheral whole blood from DLBCL patient stained using anti-human BCL2 (Bcl-2/100) PE Monoclonal antibody (Product # A15796) using a dilution of 10 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Bcl-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Bcl-2 Monoclonal Antibody (Bcl2/100), PE

          Product Details

          A15796

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          20 µL/1x10^6 cells
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Bcl2/100

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to the amino acids 41-54 of human Bcl2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2534574

          Product Specific Information

          This antibody recognizes Bcl2, a 26 kDa intracellular protooncogen with anti-apoptotic effect, expressed in outer mitochondrial membrane, endoplasmic reticulum and nuclear envelope.

          Target Information

          BCL-2 is a key regulator of apoptosis that functions to either inhibit or promote cell death. The BCL-2 family members are also characterized by dimerizing to further modulate apoptosis. Bag1, for example, has been found to form a heterodimer with BCL-2 resulting in the enhancement of the anti-apoptotic effect of BCL-2. Bax and Bak have been shown to play a critical role in cytochrome c release from mitochondria and thus initiate apoptosis. Bax exerts a pro-apoptotic rather than an anti-apoptotic effect on cells. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of BCL-2 alpha protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative. Two transcript variants of BCL-2, produced by alternate splicing, differ in their C-terminal ends. The overexpression of BCL-2 has been linked to human cancers such as B-cell lymphoma and prostate cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell CLL/lymphoma 2; Bcl 2; bcl-2 protein; bcl2-alpha protein; bcl2-beta protein; bcl2-Ig fusion gene; OTTHUMP00000163680; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50

          View more View less

          Gene Aliases: Bcl-2; PPP1R50

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10415

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 596

          View more View less

          Function(s)
          protease binding protein binding channel activity channel inhibitor activity protein phosphatase binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity BH3 domain binding protein phosphatase 2A binding binding, bridging DNA-binding transcription factor binding
          Process(es)
          protein polyubiquitination release of cytochrome c from mitochondria apoptotic process humoral immune response cellular response to DNA damage stimulus female pregnancy positive regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to radiation response to xenobiotic stimulus response to toxic substance response to iron ion regulation of autophagy negative regulation of autophagy programmed cell death positive regulation of cell growth positive regulation of B cell proliferation hair follicle morphogenesis endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis response to cytokine response to nicotine B cell proliferation regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process pigmentation regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process regulation of viral genome replication regulation of mitochondrial membrane permeability B cell receptor signaling pathway neuron apoptotic process defense response to virus regulation of mitochondrial membrane potential negative regulation of mitochondrial depolarization regulation of calcium ion transport transmembrane transport intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of intracellular signal transduction negative regulation of anoikis regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-cbn8l:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline