N-Ethylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
N-Ethylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
N-Ethylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
N-Ethylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Ethylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
A16014.06
auch als A16014-06 bezeichnet
5 g
Katalognummer A16014.06
auch als A16014-06 bezeichnet
Preis (EUR)
39,50
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
39,50
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5022-29-7
IUPAC Name2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Molecular FormulaC10H9NO2
InChI KeyJZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Melting Point (clear melt)72.5-78.5?C
Assay (GC)≥97.5%
FormCrystals or powder or crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only