Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-2 -Fluorobenzaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bruce C.Hamper; Kindrick L.Leschinsky; Steven S.Massey; Crystal L.Bell; Lawrence H. Brannigan; S.Douglas Prosch. Synthesis and herbicidal activity of 3-aryl-5-(haloalkyl)-4-isoxazolecarboxamides and their derivatives. J. Agric. Food Chem. 1995, 43, (1),219-228