4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Katalognummer A16248.AP
auch als A16248-AP bezeichnet
Preis (EUR)
26,30
Each
Menge:
500 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
26,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS123-42-2
IUPAC Name4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
Molecular FormulaC6H12O2
InChI KeySWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)CC(C)(C)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥98.0%
FormLiquid
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Refractive Index1.4220-1.4260 @ 20?C

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Hydroxy-4-methyl-2-Pentanon, wird als Lösungsmittel verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt chemischer Produkte verwendet und wird als Lösungsmittel für einige Industriefarben verwendet, um die Löslichkeit von Farbenharzen anzupassen und die Verdampfungsrate zu regulieren. Es wird hauptsächlich in Farben und Beschichtungen (Coil Coatings, Holzlacke, Architekturbeschichtungen usw.) verwendet. Es ist ein gutes Lösungsmittel für organische Peroxide. Es kann auch für die Behandlung von Textilien und Leder, in der chemischen Synthese oder als Reinigungslösung verwendet werden.

Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. M Behforouz.; JL Bolan.; MS Flynt . 2, 4-Dinitrophenylhydrazones: a modified method for the preparation of these derivatives and an explanation of previous conflicting results. J. Org. Chem.1985, 50,(8), 1186-1189.
  2. AL Bridie.; CJM Wolff.; M Winter. BOD and COD of some petrochemicals. Water Research.1979, 13,(7), 627-630.