β-Alanin, 98 %
β-Alanin, 98 %
β-Alanin, 98 %
Thermo Scientific Chemicals

β-Alanin, 98 %

CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Katalognummer A16665.0I
auch als A16665-0I bezeichnet
Preis (EUR)
354,00
Each
Menge:
5000 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
354,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS107-95-9
IUPAC Name3-aminopropanoic acid
Molecular FormulaC3H7NO2
InChI KeyUCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCCC(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)≥97.5 to ≤102.5%
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid
Identification (FTIR)Conforms
Appearance (Color)White

Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Effektiver Katalysator für die Knoevenagel-Kondensation. Beta-Alanin wird als Nahrungsergänzungsmittel in der Nahrungsmittelproduktion verwendet. Erhöht die Leistung der Muskelkraft & erhöht die Muskelmasse, erhöht die Ausdauer bei anaeroben Muskeln.

Löslichkeit
In Wasser löslich (550 g/l). Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Äther und Aceton.

Hinweise
Leicht hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. G. Jones. The Knoevenagel condensation. Organic Reactions.1967,
  2. E. Jakobsen,; P. Kierulf.beta-Alanine. Thrombosis Research. 1973, 3 (2),145-159.
  3. Effektiver Katalysator für die Knoevenagel-Kondensation, z. B. Ethylcyanoacetat mit2-Butanon: Org. Synth. Coll., 4, 93 (1963), und von Malonitril mit verschiedenen Substraten, bei denen stärkere Basen zu einer Selbstkondensation des Nitrils führen würden: J. Org. Chem., 38, 1512 (1973); Synthesis, 669 (1974).