4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13329-40-3 | C8H7IO | 246.047 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer A16794.06
auch als A16794-06 bezeichnet
Preis (EUR)
35,30
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
35,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS13329-40-3
IUPAC Name1-(4-iodophenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC8H7IO
InChI KeyJZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Cream to yellow to orange to brown
FormCrystals or powder or crystalline powder
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point (clear melt)81.0-88.0?C
Assay (GC)≥97.5%
Synthesis of quinoline-based potential anticancer agents. Substrate for palladium-catalyzed coupling reactions

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Synthese von Chinolin-basierten potenziellen Krebsmedikamenten. Substrat für Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen

Löslichkeit
Leicht in Wasser löslich.

Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Michael Lewis,; Charles L. Barnes,; Rainer Glaser. The crystal structure of 4-iodoacetophenone azine. Journal of Chemical Crystallography. 1999, 29 (9), 1043-1048.
  2. Michael Lewis,; Charles L. Barnes,; Rainer Glaser. Near-perfect dipole parallel-alignment in the highly anisotropic crystal structure of 4-iodoacetophenone-(4-methoxyphenylethylidene) hydrazone. Journal of Chemical Crystallography. 2000, 30(7), 489-496 .