4-Benzyloxyanilinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Benzyloxyanilinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Benzyloxyanilinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Benzyloxyanilinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 51388-20-6 | C13H14ClNO | 235.711 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer A16856.22
auch als A16856-22 bezeichnet
Preis (EUR)
107,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
107,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS51388-20-6
IUPAC Namehydrogen 4-(benzyloxy)aniline chloride
Molecular FormulaC13H14ClNO
InChI KeyKQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].NC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Cream to brown or pale grey to pale pink to pink
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (Argentometric Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only