2-Adamantylamine hydrochloride was used to prepare 2-adamantylamide of 2?-(carboxymethoxime)-olivomycin I. The HPLC assay of 2-adamantylamine hydrochloride after pre-column derivatization with 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole has been studied. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Adamantylaminhydrochlorid wurde zur Herstellung von 2-Adamantylamid von 2′-(Carboxymethoxim)-Olivomycin I verwendet. Der HPLC-Assay von 2-Adamantylaminhydrochlorid nach Vorsäulenderivatisierung mit 4-Fluor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol wurde untersucht. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- JS Scott.; J deSchoolmeester.; E Kilgour. Novel Acidic 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (11β-HSD1) Inhibitor with Reduced Acyl Glucuronide Liability: The Discovery of 4-[4-(2-Adamantylcarbamoyl)-5-tert-butyl-pyrazol-1-yl]benzoic Acid (AZD8329). J. Med. Chem.201255 (22), 10136-10147.
- SW Kwon.; SK Kang.; JH Lee.; JH Bok.; CH Kim. Synthesis and 11β hydroxysteroid dehydrogenase 1 inhibition of thiazolidine derivatives with an adamantyl group. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 201121 (1), 435-439.