3-Aminobenzenboronsäure Hemisulfat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
3-Aminobenzenboronsäure Hemisulfat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
3-Aminobenzenboronsäure Hemisulfat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Aminobenzenboronsäure Hemisulfat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 66472-86-4 | C12H18B2N2O8S | 371.96 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer A17240.03
auch als A17240-03 bezeichnet
Preis (EUR)
45,70
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS66472-86-4
IUPAC Namebis((3-aminophenyl)boronic acid); sulfuric acid
Molecular FormulaC12H18B2N2O8S
InChI KeyUKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
SMILESOS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormPowder
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥98.0% (non-U.S. specification)
Appearance (Color)White to pale cream to pale brown
CommentSpecification differs for U.S. and non-U.S. material where indicated
Proton NMRConforms to structure
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only