Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethylpyrrol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethylpyrrol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethylpyrrol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethylpyrrol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2386-26-7 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Katalognummer A17365.18
Preis (EUR)
265,00
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
265,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2386-26-7
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to cream or pale orange
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)139.0-145.0°C
It is utilized as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. 

Hinweise
Gekühlt (2-4 ° C). Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Michael T. Huggins.; Adrianne K. Tipton.; Qingqi Chen.; David A. Lightner. Wasserstoffgebundene Doppelstränge: Kristallstruktur und spektroskopische Eigenschaften eines 2,2'-Dipyrryl-Keton.Monatsh. Chem. 2000, 131 (8), 825-838.
  2. Ulli Eisner.; P. H. Gore. Die Lichtabsorption von Pyrrolen. Teil I. Ultraviolette Spektren.J. Chem. Soc. 1958, (0), 922-927.