4-Brom-1,2-(methylendioxy)-benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Brom-1,2-(methylendioxy)-benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Brom-1,2-(methylendioxy)-benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Brom-1,2-(methylendioxy)-benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Katalognummer A17906.06
auch als A17906-06 bezeichnet
Preis (EUR)
26,70
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
26,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2635-13-4
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow to pale brown
FormLiquid
Assay (GC)≥97.5%
Refractive Index1.5810-1.5850 @ 20°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only