4-Phenylazodiphenylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Phenylazodiphenylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Phenylazodiphenylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Phenylazodiphenylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer A18612.22
auch als A18612-22 bezeichnet
Preis (EUR)
523,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
523,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS101-75-7
IUPAC NameN-phenyl-4-(2-phenyldiazen-1-yl)aniline
Molecular FormulaC18H15N3
InChI KeyVXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
SMILESN(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Green to green-brown to brown
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)≥95.0 to ≤105.0%
Assay (HPLC)≥95.0%
Melting Point (clear melt)78.0-87.0°C
FormPowder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only