Appearance (Color)Pale cream to cream to pale brown
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5 to ≤102.5%
Melting Point (clear melt)142.5-148.5?C
FormPowder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.