3-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 402-23-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer A19330.06
auch als A19330-06 bezeichnet
Preis (EUR)
24,40
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
24,40
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS402-23-3
IUPAC Name1-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular FormulaC8H6BrF3
InChI KeyMYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Identification (FTIR)Conforms
Assay (GC)≥97.5%
Refractive Index1.4905-1.4935 @ 20°C
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only