QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, 96-well, 0.1 mL, desktop
Applied Biosystems™

QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, 96-well, 0.1 mL, desktop

Das Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR-System ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative intelligente Funktionen – alles auf einerWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A431811 system
Katalognummer A43181
Preis (EUR)
-
Menge:
1 system
Das Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR-System ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative intelligente Funktionen – alles auf einer kompakten Stellfläche. Mit Gesichtsauthentifizierung, Sprachbefehlen, Smart Help, Multiplex-Funktion, motorisierten austauschbaren Blöcken, vereinfachten Arbeitsabläufen, intuitiver Software und großer kapazitiver Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet das QuantStudio 6 Pro System eine außergewöhnliche Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Instrumenten. Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine optimale Anwendererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.

Zu den Funktionen des QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR-Systems gehören:
• Einfache und bequeme Freihandbedienung mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
• Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
• Platzeinsparung bei geringer Stellfläche und echtem eigenständigen Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt auf dem Touchscreen
• Sorgenfreies Arbeiten mit Smart Help; Kontaktaufnahme mit dem technischen Support direkt über den Touchscreen
• Geringere Ausfallzeiten mit Smart Remote Support; zeigen Sie dem technischen Support Probleme für eine schnelle Lösung
• Anwendungsvielfalt mit leicht austauschbaren Blöcken und drei verschiedenen Blocktypen
• Zugriff, Analyse und gemeinsame Nutzung von Daten jederzeit und überall mit unserer Cloud-basierten Connect Plattform, um in Echtzeit auf Informationen zuzugreifen, Daten sicher zu speichern und Ergebnisse online auszutauschen
• Fernüberwachung von Experimenten mit der Instrument Connect Monitoring-App
• Design- und Analysesoftware, die mit PC- und Mac-Betriebssystemen kompatibel ist
• Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente

Einfache und bequeme Freihandbedienung
Das QuantStudio 6 Pro System wurde für ein einfaches und leistungsstarkes qPCR-Erlebnis entwickelt. Die freihändige Bedienung mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen ermöglicht Anwendern den schnellen und einfachen Zugriff auf ihre persönlichen Profile und Einstellungen, ohne dass sie ihre Handschuhe abnehmen müssen.

Smart qPCR für höchste Anwenderfreundlichkeit
Mit integrierten RFID-Lesegeräten kann das QuantStudio 6 Pro System TaqMan Array-Platten mit RFID-Tags ausführen. Diese RFID-Tags vereinfachen die Datenverfolgung (mit integrierter Chargennummer, Verfallsdatum usw.) und reduzieren den Bedarf an manueller Dateneingabe mit vorinstalliertem Assay-Layout, Farbstoffinformationen und thermischem Protokoll. Durch die Automatisierung dieser Datenübertragung können Anwender einfach die Platte laden und den Test durchführen — ohne Dateneingabe.

Erfahren Sie mehr über die TaqMan Array-Platten mit RFID ›

Sorgenfrei mit Smart Service
Minimieren Sie Ausfallzeiten mit Premium-Serviceangeboten für das QuantStudio 6 Pro System. Mit Smart Help können Anwender den technischen Support direkt über den Touchscreen kontaktieren, ohne Dateien herunterladen oder Zeit am Telefon verbringen zu müssen. Erfahrene Techniker analysieren die Anfrage und reagieren entsprechend der Präferenz des Anwenders (Telefon oder E-Mail) und beheben das Problem so schnell wie möglich.

Smart Remote Support ist ein immersives Collaboration-Tool, mit dem Kunden Probleme schnell und effizient dem technischen Support zur Lösung zeigen können. Dies trägt im Vergleich zu Vor-Ort-Reparaturen zur Reduzierung der Ausfallzeiten bei Geräten und zur Minimierung des Bedarfs an Vor-Ort-Besuchen bei.

Connect
Die Connect Plattform bietet Wissenschaftlern einen sicheren Ort zum Speichern, Analysieren und Freigeben von Daten. Applied Biosystems qPCR-Analysemodule innerhalb der Plattform sind browserbasierte Software-Tools, die flexibel, schnell und einfach zu verwenden sind. Diese Softwaretools unterstützen eine Vielzahl von Analysen, einschließlich relativer Quantifizierung, Standardkurve, hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM), Genotypisierung und Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse. Sie sind kompatibel mit Mac oder PC sowie den meisten Applied Biosystems Gerätedatentypen.

Flexibilität im Format
Das QuantStudio 6 Pro System eignet sich für den Austausch von 96-Well- (0,2 ml), 96-Well- (0,1 ml) und 384-Well-Blöcken. Das System wird mit einem Blocktyp geliefert, andere Blocktypen können separat erworben werden. Ein System, das auch TaqMan Array-Karten (TAC) sowie Automatisierung unterstützt, finden Sie in unserem QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR-System. Das QuantStudio 6 Pro System kann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein QuantStudio 7 Pro System aufgerüstet werden, wenn sich Ihre Erfordernisse ändern. Und für ultimative Flexibilität ist das QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR-System geeignet, das auch TaqMan OpenArray Platten aufnehmen kann.

Upgrade-Funktionen bei Bedarf
Das QuantStudio 6 Pro System kann von einem Kundendiensttechniker nahtlos auf ein QuantStudio 7 Pro System aktualisiert werden, um Ihnen zusätzliche Automatisierungs-, Durchsatz- und Multiplexing-Funktionen zu bieten.

Hohe Anwendungsvielfalt
Einfache Arbeitsabläufe, zuverlässige Assays und Reagenzien, verschiedene Formate und intuitive Software stehen für eine Reihe von Anwendungen zur Verfügung, einschließlich Genexpression, genetische Variation und Genregulation.

Ergebnisse, denen Sie vertrauen können
Das OptiFlex System verfügt über fünf gekoppelte Anregungs- und Emissionsfilterkanäle und sorgt so für eine verbesserte Datengenauigkeit von Well zu Well und von Gerät zu Gerät.

Analyse sensibler Daten
Erkennen Sie die Unterschiede in der Zielmenge, die bei Einzelplex-Reaktionen nur das 1,5-fache betragen, und erhalten Sie 10 Protokolle des linearen dynamischen Bereichs.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
DisplaytypTouchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte)QuantStudio™
Format96-Well-Platte
ProduktlinieQuantStudio
Menge1 system
BlockformatAustauschbar
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Desktop Computer

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the difference between continuous melt curves and step and hold melt curves on the Applied Biosystems Real-Time PCR Instruments?

Continuous melt curve: increases the temperature by the ramp increment (degrees C/sec) so that the temperature will change at a constant rate set in the protocol.
Step and Hold melt curve: increases the temperature by the ramp increment (degrees C) and then holds at that temperature for the time specified by the user.

The amount of data collected will depend on the filter(s) selected. The more filters you use, the longer the acquisition will take and the fewer data points will be collected.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

I recently switched the block in my real-time PCR instrument. Now it shows the status as 'not calibrated' for all the calibration plates, even though my calibrations are current. What is causing this issue?

The issue might be due to the block not being properly seated in the instrument. Please follow the steps below:

  1. Remove the block from the instrument.
  2. Reinsert the block into the instrument.


If the problem persists after reseating the block, please contact our Technical Support team for further assistance.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Can I import a standard curve for my real-time PCR data into the Design & Analysis Software (v2.x)?

It is possible to import a standard curve into the Design & Analysis Software (v2.x) if you are analyzing results from one of the following Applied Biosystems real-time PCR instruments:
• 7900HT Fast Real-Time PCR System
• 7500/7500 Fast Real-Time PCR System
• StepOne/StepOne Plus Real-Time PCR System
• ViiA 7 Real Time PCR System
• QuantStudio 1 Real-Time PCR System
• QuantStudio 3 & 5 Real-Time PCR System
• QuantStudio 6 & 7 Flex Real-Time PCR System
• QuantStudio 6 & 7 Pro Real-Time PCR Systems
• QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR system

Follow the instructions below to import a standard curve for analysis in the Design & Analysis Software (v2.x):
1. Open the data file in the Design & Analysis Software (v2.x).
2. Click on Actions.
3. Click on "Standard Curve Analysis Setting".
4. Select "External Standard Curves" and click on "Import".
5. Browse to the proper .csv file and click "Open".
6. Click "Apply".