Search
Search

| 카탈로그 번호 | 수량 |
|---|---|
| A5427702 | 키트 1개(10 L 생산용) |
| A5427701 | 키트 1개(1 L 생산용) |
| A5427703 | 키트 1개(100 L 생산용) |
The Gibco™ CTS AAV-MAX Transfection Kit is an essential component of the CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. It is used for the transient transfection of CTS Viral Production Cells 2.0. The kit includes a cationic lipid-based transfection reagent, as well as a transfection booster and production enhancer, which are designed to work together to produce adeno-associated virus (AAV) particles from CTS Viral Production Cells 2.0 when cultured in CTS Viral Production Medium.
Gibco CTS AAV-MAX Transfection Kit는 CTS AAV-MAX Helper-Free AAV 생산 시스템의 필수 구성 요소입니다. 이 키트는 CTS Viral Production Cells 2.0의 일시적인 발현을 위한 형질주입에 사용됩니다. 이 키트에는 cathion lipid 기반 transfection 시약과 함께 transfection booster 및 production enhancer가 포함되어 있으며, CTS Viral Production Medium에서 배양을 통해 CTS Viral Production Cells 2.0에서 Adeno-Associated Cells (AAV) 입자 생산에 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
CTS AAV-MAX Transfection Kit의 특징은 다음과 같습니다.
키트의 구성 요소는 다음과 같습니다.
CTS AAV-MAX Helper-Free AAV 생산 시스템은 연구 등급 및 GMP 버전의 suspension 형태의 배양을 통해 높은 역가의 AAV 생산에 사용되는 확장형 플랫폼으로, 연구용에서 상용 제조로 원활한 전환이 가능합니다. CTS AAV-MAX 시스템의 기타 구성요소는 CTS Viral Production Cells 2.0, CTS Viral Production Medium, CTS Viral-Plex Complexation Buffer, Viral Production Medium, AGT 등을 포함합니다.