6-Phenyl-2-Hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Phenyl-2-Hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Phenyl-2-Hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

6-Phenyl-2-Hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 34298-75-4 | C12H14 | 158.244 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer B20019.06
auch als B20019-06 bezeichnet
Preis (EUR)
120,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
120,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS34298-75-4
IUPAC Name(hex-4-yn-1-yl)benzene
Molecular FormulaC12H14
InChI KeyBYQGPSNMZZGRQP-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC#CCCCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive Index1.5195-1.5225 @ 20?C
Appearance (Color)Clear colorless
Assay (GC)≥98.5%
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only