1-(4-Chlorphenyl)biguanid-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Chlorphenyl)biguanid-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Chlorphenyl)biguanid-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(4-Chlorphenyl)biguanid-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4022-81-5 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer B20311.06
auch als B20311-06 bezeichnet
Preis (EUR)
111,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
111,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4022-81-5
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to pale cream
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (Titration ex Chloride)≥96.0 to ≤104.0%
Water Content (Karl Fischer Titration)≤1.5%
Melting Point (clear melt)236.0-245.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only