1-n-Butylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-n-Butylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-n-Butylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-n-Butylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5445-30-7 | C10H20O | 156.269 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer B20579.06
auch als B20579-06 bezeichnet
Preis (EUR)
58,90
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
58,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5445-30-7
IUPAC Name1-butylcyclohexan-1-ol
Molecular FormulaC10H20O
InChI KeyRCHLXMOXBJRGNX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCC1(O)CCCCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Assay (GC)≥97.5%
FormLiquid
Refractive Index1.4620-1.4660 @ 20?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only