4-Hydroxy-3-Methoxybenzylamin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Hydroxy-3-Methoxybenzylamin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer B20637.06
auch als B20637-06 bezeichnet
Preis (EUR)
75,30
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
75,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7149-10-2
IUPAC Name4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloridyl
Molecular FormulaC8H11ClNO2
InChI KeyLOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cl].COC1=CC(CN)=CC=C1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (Titration ex Chloride)≥97.5 to ≤102.5%
Appearance (Color)White to cream
Identification (FTIR)Conforms
FormPowder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only