Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 75 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 75 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 75 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 75 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer B21261.14
auch als B21261-14 bezeichnet
Preis (EUR)
54,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
54,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS429-41-4
IUPAC Nametetrabutylazanium fluoride
Molecular FormulaC16H36FN
InChI KeyFPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
SMILES[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
FormViscous liquid
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)≥70.0 to ≤80.0%
Water Content (Karl Fischer Titration)≥20.0 to ≤30.0%
Tetrabutylammonium Fluoride is a reactant used for the synthesis of multiple compounds, including conjugated dienoic acid esters, oligoribonucleotides with phosphonate-modified linkages, and triple monoamine reuptake inhibitors, among others. It has proven useful in studying cancer, diabetes, and neurochemistry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Tetrabutylammoniumfluorid ist ein Reaktant, der für die Synthese mehrerer Verbindungen verwendet wird, darunter konjugierte Diensäureester, Oligoribonukleotide mit phosphonatmodifizierten Verbindungen und dreifache Monoamin-Wiederaufnahmehemmer. Es hat sich bei der Untersuchung von Krebs, Diabetes und Neurochemie als nützlich erwiesen.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten,
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. GVM Sharma.; VG Reddy.; AS Chander. Tetra-n-butylammonium fluoride: an efficient base for aza-Michael addition—synthesis of glycosyl β-amino acid esters. Tetrahedron: Asymmetry. 200213 (1), 21-24.
  2. AH Narten.; S Lindenbaum. Diffraction Pattern and Structure of the System Tetra-n-butylammonium Fluoride-Water at 25°C. The Journal of Chemical Physics. 196951 (1), 1108-1110.