3-Chlor-4'-Fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Chlor-4'-Fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Chlor-4'-Fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Chlor-4'-Fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Chlor-4'-Fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 347-93-3 | C9H8ClFO | 186.61 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer B21891.22
auch als B21891-22 bezeichnet
Preis (EUR)
216,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
216,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS347-93-3
IUPAC Name3-chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
Molecular FormulaC9H8ClFO
InChI KeyAAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)43.0-52.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only