Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kristallviolett wird als Säure-Basen-Indikator, Alkoholdenaturant, biologisches Färbemittel, Textilfarbstoff und als Indikator für Kupfersalze verwendet. Es ist ein Bestandteil der Gramfärbung in Mikroorganismen und Zelllinien.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform. Teilweise mit Alkohol und Glycerin mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Reduktionsmitteln und Peroxiden.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Tsai, H.; Lai, C.; Hsiao, C.; Medina, H.; Su, T.; Ouyang, H.; Chen, T.; Liang, H.; Chueh, Y. Plasma-Assisted Synthesis of High-Mobility Atomically Layered Violet Phosphorus. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7 (25), 13723-13727.
- Petelenz, P.; Snamina, M.; Mazur, G. Charge-Transfer States in Pentacene: Dimer versusCrystal. J. Phys. Chem. C 2015, 119 (25), 14338-14342.