2-(3-Phenylpropyl)-pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(3-Phenylpropyl)-pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(3-Phenylpropyl)-pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-(3-Phenylpropyl)-pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2110-18-1 | C14H15N | 197.28 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer B22495.03
auch als B22495-03 bezeichnet
Preis (EUR)
27,80
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
27,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2110-18-1
IUPAC Name2-(3-phenylpropyl)pyridine
Molecular FormulaC14H15N
InChI KeyJJJPNTQYUJPWGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESC(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
FormLiquid
Assay (GC)≥98.5%
Refractive Index1.5585-1.5615 @ 20°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only