4-Methoxy-4'-Nitrobenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxy-4'-Nitrobenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxy-4'-Nitrobenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxy-4'-Nitrobenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Methoxy-4'-Nitrobenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1151-94-6 | C14H11NO4 | 257.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Katalognummer B22720.14
auch als B22720-14 bezeichnet
Preis (EUR)
400,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
400,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1151-94-6
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to pale cream to pale yellow
Assay (GC)≥96.0%
FormPowder
Melting Point (clear melt)119.0-128.0?C
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Methoxy-4′-Nitrobenzophenon wird als organisches Zwischenprodukt chemischer Synthese verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Hiromu Terao; Yuzo Itoh; Kayo Ohno; Masato Isogai; Atsushi Kakuta; Akio Mukoh. Second-order nonlinear optical properties and polymorphism of benzophenone derivatives. Optics Communications. 1990, 75,(5-6), 451-453.
  2. Mitsuru Shindo; Yusuke Sato; Kozo Shishido. Stereoelectronic effect on stereoselective olefination of ketones providing tetrasubstituted olefins via ynolates. J. Org. Chem. 2000, 65,(17), 5443-5445.