Adipinsäuremonoethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Adipinsäuremonoethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Adipinsäuremonoethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Adipinsäuremonoethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 626-86-8 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer B24006.06
auch als B24006-06 bezeichnet
Preis (EUR)
28,50
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
28,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS626-86-8
IUPAC Name6-ethoxy-6-oxohexanoic acid
Molecular FormulaC8H14O4
InChI KeyUZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)CCCCC(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (Silylated GC)≥94.0%
Appearance (Color)White to pale orange
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥94.0 to ≤106.0%
Refractive Index1.4365-1.4405 @ 20°C
FormCrystals or powder or crystalline powder or lumps or fused solid
Mehr anzeigen
Adipic acid monoethyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Adipinsäure-Monoethylester ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, für pharmazeutische Agrochemikalien und Farbstofffelder.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Begonya Vicedo.; María de la O Leyva.; Víctor Flors.; Ivan Finiti.; Gemma del Amo.; Dale Walters.; Maria Dolores Real.; Pilar García-Agustín.; Carmen González-Bosch. Control of the phytopathogen Botrytis cinerea using adipic acid monoethyl ester. J. Org. Chem. 2006, 184 (5), 316-326.
  2. Werner R. Haag.; C. C. David Yao. Rate constants for reaction of hydroxyl radicals with several drinking water contaminants. Environ. Sci. Technol. 1992, 26 (5), 1005-1013.