2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer B25307.06
auch als B25307-06 bezeichnet
Preis (EUR)
33,20
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
33,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS207853-65-4
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystals or powder or crystalline powder
Appearance (Color)White to pale yellow
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5 to ≤102.5% (Dry wt. basis)
Water Content (Karl Fischer Titration)≤7.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only