2-Brom-4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Brom-4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 27139-97-5 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer B25329.22
auch als B25329-22 bezeichnet
Preis (EUR)
248,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
248,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS27139-97-5
IUPAC Name2-bromo-4-chloro-1-methylbenzene
Molecular FormulaC7H6BrCl
InChI KeyCSUUXPHPCXHYGY-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Refractive Index1.5720-1.5760 @ 20?C
FormLiquid
Assay (GC)≥97.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only