Amberlite IRA-402(Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Amberlite IRA-402(Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Amberlite IRA-402(Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Amberlite IRA-402(Cl), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 52439-77-7
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Katalognummer B25556.0E
auch als B25556-0E bezeichnet
Preis (EUR)
220,65
Exklusiv online
245,00
Ersparnis 24,35 (10%)
Each
Menge:
2500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
220,65
Exklusiv online
245,00
Ersparnis 24,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS52439-77-7
MDL NumberMFCD00145564
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
CommentParticle size uniformity coefficient: 0.00-1.60
FormBeads
Particle Size<300µm: ≤1.0%
Appearance (Color)Pale yellow to yellow
CommentAccepted on supplier's CofA
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only