Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BrdU Antibodies

          Invitrogen

          BrdU Monoclonal Antibody (MoBU-1)

          5 Published Figures
          13 References
          View all (68) BrdU antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BrdU Monoclonal Antibody (MoBU-1)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Published Figures (5)
          BrdU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          BrdU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BrdU Antibody (B35141) in ICC/IF

          Development (Cambridge, England) 2022 - Fig. 5. HH signaling regulates HBE cell proliferation. (A) Timeline for EdU, BrdU and cyclopamine administration. (B) Immunostaining for Ki67 (violet), BrdU (green) and EdU fluorescence (red) in HBE cells at the ALI after ethanol ( n =6) or 10 muM cyclopamine ( n =6) treatment at day 3. (C) Immunostaining for Ki67 (violet), BrdU (green) and EdU fluorescence (red) in HBE cells at the ALI after ethanol ( n =6... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BrdU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BrdU Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          B35141

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 7 publications 7 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chemical

          Published species

          Chemical, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MoBU-1

          Immunogen

          BrdU

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 647 
          • Biotin 
          • Pacific Blue
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536441

          Target Information

          Bromodeoxyuridine (5-bromo-2-deoxyuridine, BrdU) is a synthetic nucleoside that is an analogue of thymidine. BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells in living tissues, and can be incorporated into the newly synthesized DNA of replicating cells (during the S phase of the cell cycle), substituting for thymidine during DNA replication. Antibodies specific for BrdU can then be used to detect the incorporated chemical, thus indicating cells that were actively replicating their DNA. Binding of the antibody requires denaturation of the DNA, usually by exposing the cells to acid or heat.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 5-Bromo-2-deoxyuridine; Bromodeoxyuridine

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0