Search
Search
Invitrogen PrimeFlow RNA アッセイは、フローサイトメトリー上での RNA 測定を可能にします。蛍光色素標識抗体による細胞表面および細胞内タンパク質の免疫標識と PrimeFlow を組み合わせましょう。1 つの細胞内におけるタンパク質発現パターンと共に、RNA 転写のダイナミクスを明らかにすることが可能です。
| 機器 | 仕様 |
|---|---|
| フローサイトメーター | レーザー:
フィルターセット:
|
| インキュベーター | 40 ± 1 °C を維持可能 |
| メタルヒートブロック | 1.5 mL 微量遠心チューブ用、検証済みのインキュベーター内に設置可能 |
| 温度バリデーションキット | Invitrogen ViewRNA 温度検証キットは、校正された温度計を使用してインキュベーターの温度を検証します。 |
オプション : お客様のターゲットは microRNA でしょうか?この緩衝液は、miRNA の検出においてシグナルを改善し、より感度を向上させます。
オプション:アッセイを 96 ウェルプレートで実施しますか?
| ターゲット RNA の発現レベル | 蛍光標識 | レーザー励起波長(nm) | バンドパスフィルター(nm) | 蛍光チャンネル | プローブセットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 低 | Alexa Fluor 647 | 633、635 | 660/20 | APC、Alexa Fluor 647、eFluor 660 | タイプ 1 |
| 低 | Alexa Fluor 568 | 561 | 610/20 | PE-eFluor 610、Alexa Fluor 568、PE-Texas Red | タイプ 10 |
| 中~高 | Alexa Fluor 488 | 488 | 530/30 | FITC、Alexa Fluor 488 | タイプ 4 |
| 中~高 | Alexa Fluor 750 | 633、635 | 780/60 | APC-Cy7、APC-eFluor 780、Alexa Fluor 750 | タイプ 6 |
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.
