Oxoid™ Vibrios O129 Scheiben
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Oxoid™ Vibrios O129 Scheiben

Mit diesen Diagnosescheiben können Sie Vibrios von anderen gramnegativen Stäbchen unterscheiden.
Have Questions?
KatalognummerKonzentration
DD0015T150 μg
Katalognummer DD0015T
Preis (EUR)
-
Konzentration:
150 μg

Unterscheiden Sie Vibrios von anderen gramnegativen Stäbchen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ 0129-Scheiben. Der Test nutzt die Empfindlichkeit von Vibrios gegenüber dem vibrio-statischen Wirkstoff 0129 (2,4-Diamino-6,7-di-ISO-Propylpteridinphosphat)1. 0129-Scheiben sind von großem Wert, da sie Vibrios von anderen gramnegative Stäbchen und besonders von Aeromonaden, die charakteristisch beständig gegenüber 0129 sind, unterscheiden können. Der Grad der Empfindlichkeit von Vibrios gegenüber 0129 kann auch als diagnostisches Merkmal bei der Differenzierung von Vibrio-Arten verwendet werden.

Vibrio ist eine Gattung von Komma-förmigen gramnegativen Bakterien, die für die Anzahl von Lebensmittelinfektionen verantwortlich sind, die häufig mit nicht ausreichend abgekochten Meeresfrüchten in Verbindung gebracht werden. Verwenden Sie 0129-Scheiben als schnelle und einfache Methode zur Differenzierung von Vibrios von anderen gramnegativen Stäben.

  • Schnelle Ergebnisse
  • Einfach und gebrauchsfertig im Kassettenformat
  • Kann zur Differenzierung von Vibrio verwendet werden

Der Grad der Empfindlichkeit von Vibrios auf 0129-Scheiben kann auch als diagnostisches Merkmal bei der Differenzierung von Vibrio-Arten verwendet werden.

  1. Parahaemolyticus – (10 μg) beständig – (150 μg) empfindlich
  2. Alginolyticus – (10 μg) beständig – (150 μg) empfindlich
  3. Fluvialis – (10 μg) beständig – (150 μg) empfindlich
  4. Furnissii – (10 μg) beständig – (150 μg) empfindlich

Aeromonas – (10 μg) beständig – (150 μg) beständig

  1. Cholerae 0139 – (10 μg) beständig – (150 μg) beständig
  2. Cholerae 01 – (10 μg) beständig – (150 μg) beständig
  3. Cholerae – (10 μg) empfindlich – (150 μg) empfindlich
  4. Cholera spp – (10 μg) empfindlich – (150 μg) empfindlich
  5. Vulnificus – (10 μ g)empfindlich – (150 μg) empfindlich

Negative 0129-Tests müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Es wurden Stämme von Vibrio Cholera festgestellt, die beständig gegenüber 0129 und Trimethoprim sind2. Sowohl Plasmide als auch Transposone scheinen dafür verantwortlich zu sein3.

Spezielle Empfindlichkeitstestmedien, die niedrige Konzentrationen von Natriumchlorid enthalten, sollten nicht verwendet werden, da diese ein schlechtes Wachstum von halophilischen Vibrios verursachen und zudem falsch positive Ergebnisse mit Enterobacteriaceae liefern können4. Nähragar CM0003 kann für solche Tests empfohlen werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Für In-vitro-Diagnostik
For In Vitro Diagnostic Use.  

Allgemeine Referenzen:

  1. Shewan J. M. und Hodgkiss W. (1954) Nature 63. 208-209.
  2. The Lancet, August 8th 1992, 340. 366-367.
  3. Gerbaud G., Dodin A., Goldstein F. und Courvain P. (1985) Ann. Inst. Past./Microbiol. 136B. 265-273.
  4. Furniss A. L., Lee J.V. und Donovan T.J. (1978) The Vibrios. Public Health Laboratory Service, Monograph Series. Number 11
Specifications
Konzentration150 μg
FormatDisk, Patrone
Verpackungsart50 Scheiben/Kassette
Menge150 μg
TypVibrios O129-Festplatte
Nachweisbare AnalytenVibrionen und andere gramnegative Stäbchen
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
2 °C bis 8 °C