Product Image
Thermo Scientific™

Eutech™ pH-Pufferbeutel

Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerChemischer Name oder MaterialpH
ECRINWTpH-Spülung mit entionisiertem WasserNicht zutreffend
ECBU10BSpH-Pufferbeutel10,01
ECBU4BSpH-Pufferbeutel4,01
ECBU7BSpH-Pufferbeutel7
ECBU4710RpH-Pufferbeutelset, entionisiertes Wasser4.01, 7,00, 10.01
Katalognummer ECRINWT
Preis (EUR)
50,04
Exklusiv online
55,60
Ersparnis 5,56 (10%)
Each
Chemischer Name oder Material:
pH-Spülung mit entionisiertem Wasser
pH:
Nicht zutreffend
Preis (EUR)
50,04
Exklusiv online
55,60
Ersparnis 5,56 (10%)
Each

Eutech™ pH-Pufferbeutel sind NIST-rückverfolgbare Beutel für schnelle, genaue und bequeme Kalibrierungen. Legen Sie einfach die Elektrode in den Beutel, kalibrieren, spülen und entsorgen Sie den Beutel – kein separater Behälter erforderlich.

Merkmale:

  • pH-Pufferbeutel -20 ml
  • NIST-konform
Specifications
Zertifizierung/KonformitätNIST Traceable
Chemischer Name oder MaterialpH-Spülung mit entionisiertem Wasser
Menge20 x 20 mL
LösungstyppH Buffer
pHNicht zutreffend
Unit SizeEach