El indicador FluoZin™-3 es un indicador selectivo Zn2+- con una estructura similar a fluo-4. FluoZin™-3 muestra una alta afinidad deMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
F24194
500 μg
Número de catálogo F24194
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 μg
El indicador FluoZin™-3 es un indicador selectivo Zn2+- con una estructura similar a fluo-4. FluoZin™-3 muestra una alta afinidad de unión Zn2+-que no se ve perturbada por concentraciones de Ca2+ de hasta menos de 1 µM. Además, muestra un aumento FluoZin™-3 > 50 veces mayor de fluorescencia en respuesta a los niveles de saturación de Zn2+. Aunque las aplicaciones de imágenes de FluoZin™-3 son predominantes, también se han desarrollado ensayos de microplaca basados en células y protocolos de citometría de flujo. El indicador FluoZin™-3 está disponible en un formato con permeabilidad celular.
Especificaciones de los indicadores de Zinc fluorescente: • Etiqueta (Ex/Em): FluoZin™-3 (∼494/516 nm) • Kd (Zn2+) (en tampón): ∼15 nM • El producto liofilizado puede disolverse en agua destilada o tampón acuosos para su uso • El producto se carga normalmente en las células usando microinyección o difusión de pipeta de parche
Buscar indicadores fluorescentes para zinc y otros iones de metal Ofrecemos un número de indicadores para determinar las concentraciones de cationes polivalentes dentro de las células para seguir el transporte de iones metálicos a través de canales de inoes para realizar mediciones en muestras medioambientales y mucho más. Consulte los indicadores fluorescentes para Zn2+ y otros iones metálicos, sección 19.7 en el manual de sondas moleculares™ para obtener más información sobre estos productos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Método de detecciónFluorescente
Tipo de coloranteFluoZin-3
Longitud de onda de emisión516 nm
Longitud de onda de excitación494 nm
Cantidad500 μg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación)Zinc Indicator
Para utilizar con (equipo)Microscopio de fluorescencia
Línea de productosFluoZin
Tipo de productoIndicador de zinc
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Citations & References (27)
Citations & References
Abstract
Uncoupling of the base excision and nucleotide incision repair pathways reveals their respective biological roles.
Authors:Ishchenko AA, Deprez E, Maksimenko A, Brochon JC, Tauc P, Saparbaev MK
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:16473948
'The multifunctional DNA repair enzymes apurinic/apyrimidinic (AP) endonucleases cleave DNA at AP sites and 3''-blocking moieties generated by DNA glycosylases in the base excision repair pathway. Alternatively, in the nucleotide incision repair (NIR) pathway, the same AP endonucleases incise DNA 5'' of a number of oxidatively damaged bases. At present, ... More
Fluorescence imaging study of extracellular zinc at the hippocampal mossy fiber synapse.
Authors:Bastian C, Li YV
Journal:Neurosci Lett
PubMed ID:17485170
'Although synaptically released, vesicular Zn(2+) has been proposed to play a neuromodulatory or neuronal signaling role at the mossy fiber-CA3 synapse, Zn(2+) release remains controversial, especially when detected using fluorescent imaging. In the present study, we investigated synaptically released Zn(2+) at the mossy fiber (MF) synapse in rat hippocampal slices ... More
Determining zinc with commonly used calcium and zinc fluorescent indicators, a question on calcium signals.
Authors:Martin JL, Stork CJ, Li YV
Journal:Cell Calcium
PubMed ID:16764924
'Investigations into the roles of Ca(2+) and Zn(2+) in cell biology have been facilitated by the development of sensitive fluorometric probes that have enabled the measurement of Ca(2+) or Zn(2+) in both extracellular and intracellular environments. It is critical to be aware of the specificity and relative selectivity of a ... More
Integration of multianalyte sensing functions on a capillary-assembled microchip: simultaneous determination of ion concentrations and enzymatic activities by a "drop-and-sip" technique.
Authors:Henares TG, Takaishi M, Yoshida N, Terabe S, Mizutani F, Sekizawa R, Hisamoto H
Journal:Anal Chem
PubMed ID:17263315
'A general and simple implementation of simultaneous multiparametric sensing in a single microchip is presented by using a capillary-assembled microchip (CAs-CHIP) integrated with the plural different reagent-release capillaries (RRCs), acting as various biochemical sensors. A novel "drop-and-sip" technique of fluid handling is performed with a microliter droplet of a model ... More
Dual nanomolar and picomolar Zn(II) binding properties of metallothionein.
Authors:Krezel A, Maret W,
Journal:J Am Chem Soc
PubMed ID:17696343
'Each of the seven Zn(II) ions in the Zn(3)S(9) and Zn(4)S(11) clusters of human metallothionein is in a tetrathiolate coordination environment. Yet analysis of Zn(II) association with thionein, the apoprotein, and analysis of Zn(II) dissociation from metallothionein using the fluorescent chelating agents FluoZin-3 and RhodZin-3 reveal at least three classes ... More