E-Gel™ Power Snap Elektrophoreseapparatur Starter-Kit, SYBR Safe 2%
Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 2% E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am Gerät benötigen.
Have Questions?
Katalognummer
Menge
G8122ST
1 Kit
Katalognummer G8122ST
Preis (EUR)
2.075,00
Each
Menge:
1 Kit
Preis (EUR)
2.075,00
Each
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 2%, provides everything you need to quickly start using precast 2% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 2% E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am Gerät benötigen
Enthält
10 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe, 2% (A42135)
E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (G8100)
E-Gel 50 bp DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer, 1 x (10488099)
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Menge1 Kit
VersandbedingungRaumtemperatur
GelgrößeMini
Max. Spannung240 VAC
TypStarterkit für Elektrophoresegerät
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
• 1 electrophoresis device • 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 2% • 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses