Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD16 Antibodies
          This product is an updated version of CD16 Monoclonal Antibody (3G8), NovaFluor Red 725, eBioscience™ (Cat. No.H006T02R05), now including CellBlox Plus Blocking Buffer in a separate tube. Please use this blocking buffer in all experiments using NovaFluor antibody conjugates.

          Invitrogen

          CD16 Monoclonal Antibody (3G8), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™

          View all (582) CD16 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD16 Monoclonal Antibody (3G8), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD16 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD16 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD16 Antibody (H006T02R05-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD16 Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 725 (right). All cells were co-stained with CD19 Monoclonal Antibody, Super Bright 780 (Product # 78-0199-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD16 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H006T02R05-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.6 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3G8

          Conjugate

          NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 496
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 530
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • NovaFluor Yellow 810
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          636/727 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.6 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3098046

          Product Specific Information

          Description
          This 3G8 monoclonal antibody reacts with human and non-human primate CD16, which is also known as the low-affinity Fc gamma RIII. Expression of CD16 on lymphocytes and monocytes is similar in non-human primates. However, while CD16 is not found on neutrophils in macaques and baboons, this receptor is detected on these cells in sooty mangabeys. Based on cross-blocking studies 3G8 recognizes the same epitope as CB16. However, 3G8 and B73.1 antibody clones bind distinct epitopes.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This 3G8 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5µL (0.6 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 636 nm; Emission: 727 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser

          Target Information

          CD16, known as Fc gamma receptor III, exists in two distinct isoforms: Fc gamma RIIIA and Fc gamma RIIIB. These isoforms are encoded by the genes FCGR3A and FCGR3B, respectively, which are located on chromosome 1 and share a high degree of similarity. Fc gamma RIIIA is expressed as a polypeptide-anchored form on monocytes, macrophages, and lymphocytes such as natural killer (NK) cells, but not on T or B cells. This receptor recognizes the Fc portion of immunoglobulin G (IgG) and is involved in the clearance of immune complexes from circulation. Upon binding IgG, Fc gamma RIIIA activates signal transduction pathways that result in antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), phagocytosis, cytokine release, and antigen presentation. Fc gamma RIIIB is expressed on polymorphonuclear neutrophils (PMN) as a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored form. It plays a role in similar immune functions, including cellular-mediated cytotoxicity and enhancement of virus infections. Mutations in the FCGR3A gene have been associated with Immunodeficiency 20 and linked to susceptibility to recurrent viral infections, systemic lupus erythematosus, and alloimmune neonatal neutropenia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. Diseases associated with FCGR3A include Immunodeficiency 20 and Herpes Zoster.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD16a antigen; CD32 receptor 2; CDw32; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor (CD16a) isoform FCGR3A_1; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor (CD16a) isoform FCGR3A_2; Fc fragment of IgG receptor IIIa; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a); Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor III-A; Fc gamma receptor III-B; Fc-gamma receptor IIIb (CD16); Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; Fc-gamma RIII-alpha; fc-gamma RIII-beta; fc-gamma RIIIb; Fc-gamma-RIIb; Fc-gamma-RIIc; fc?r; FCG2; FcgammaRIIIA; FcgammaRIIIb; FCGR2; FCGR2A; FCGR2B; FCGR2C; FcRII-b; FcRII-c; human neutrophil antigen 1; igG Fc receptor III-1; igG Fc receptor III-2; IgG Fc receptor III-A; IgG receptor precursor; immunoglobulin G Fc receptor III; low affinity IgG receptor; low affinity IgG receptor CD16; low affinity IgG receptor precursor; low affinity immunoglobulin gamma receptor III-a Fc fragment; neutrophil-specific antigen NA; RP11-5K23.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD16; CD16-I; CD16-II; CD16A; CD16b; FCG3; FCGR3; FcGRIIIA; FCRIIIA; FCRIIIb; HNA-1; IGFR3; IMD20

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08637, (Human) O75015

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2214, (Human) 2215

          View more View less

          Function(s)
          protein binding IgG receptor activity low-affinity IgG receptor activity immune receptor activity GPI anchor binding
          Process(es)
          antibody-dependent cellular cytotoxicity immune response cell surface receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway calcium-mediated signaling natural killer cell activation positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of natural killer cell proliferation macrophage activation natural killer cell mediated cytotoxicity natural killer cell degranulation protein kinase B signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-v94d6:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0