Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD3 Antibodies

          Invitrogen

          CD3 Monoclonal Antibody (SK7), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™

          View all (2.507) CD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD3 Monoclonal Antibody (SK7), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD3 Antibody (H028T02R05-A) in Flow

          Spectral signature for NovaFluor Red 725 collected on a 5-laser Cytek Aurora Full Spectrum flow cytometer using Cytek assay settings. Human peripheral blood mononuclear cells were stained with anti-human CD4 (SK3) and signatures displayed following gating on the lymphocyte population. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H028T02R05-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.2 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SK7

          Conjugate

          NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant Violet 650
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 690
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          636/727 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3098358

          Product Specific Information

          Description
          The SK7 monoclonal antibody reacts with human and chimpanzee CD3e, a 20 kDa subunit of the TCR complex. Along with the other CD3 subunits gamma and delta, the epsilon chain is required for proper assembly, trafficking and surface expression of the TCR complex. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells. The SK7 and UCHT1 monoclonal antibodies cross-block binding, suggesting recognition of overlapping epitopes.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This SK7 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.2 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 636 nm; Emission: 727 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser

          Target Information

          The CD3 complex, composed of gamma, delta, epsilon, and zeta subunits, is essential for the assembly, trafficking, and surface expression of the T cell receptor (TCR) complex. These subunits are structurally related members of the immunoglobulin superfamily and are encoded by closely linked genes on human chromosome 11. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells, but not on B or NK cells. The CD3 subunits play a crucial role in transducing antigen-recognition signals into the cytoplasm of T cells. The cytoplasmic tails of CD3 subunits contain a double tyrosine-based motif that associates with cytoplasmic signal transduction molecules, mediating T cell activation through the TCR. Crosslinking of the TCR initiates intracellular biochemical pathways that result in cellular activation, proliferation, and potentially growth arrest and cell survival. CD3 is present on 68-82% of normal peripheral blood lymphocytes, 65-85% of thymocytes, and Purkinje cells in the cerebellum. Decreased percentages of T lymphocytes may be observed in some autoimmune diseases. Defects in the CD3 gene are associated with CD3 immunodeficiency, highlighting its importance in immune function and regulation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD247; CD247 antigen, zeta subunit; CD3 antigen, delta subunit; CD3 delta; CD3 TCR complex; CD3-epsilon; CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex); CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex); CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex); CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex); CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex); CD3Z antigen, zeta polypeptide (TiT3 complex); CD3zeta chain; component of the TCR/CD3 complex; FLJ18683; Leu-4; OKT3, delta chain; T cell antigen receptor complex epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, zeta subunit of CD3; T-cell receptor T3 delta chain; T-cell receptor T3 gamma chain; T-cell receptor T3 zeta chain; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain; T3/TCR complex; TCR zeta; TCR zeta chain; tissue factor-targeting CAR1 dimer; tissue factor-targeting CAR1 monomer; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD3-DELTA; CD3-GAMMA; CD3-ZETA; CD3DELTA; CD3epsilon; CD3GAMMA; CD3H; CD3Q; CD3Z; CD3ZETA; IMD17; IMD18; IMD19; IMD25; T3D; T3E; T3G; T3Z; TCRE; TCRZ

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20963, (Human) P04234, (Human) P07766, (Human) P09693

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 919, (Human) 915, (Human) 916, (Human) 917

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding protein binding, bridging MHC class II receptor activity identical protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity protein tyrosine kinase binding SH3 domain binding protein kinase binding receptor signaling complex scaffold activity T cell receptor binding
          Process(es)
          adaptive immune response cell surface receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway gamma-delta T cell activation alpha-beta T cell activation T cell receptor signaling pathway protein oligomerization protein-containing complex assembly positive thymic T cell selection establishment or maintenance of cell polarity protein transport T cell activation regulation of lymphocyte apoptotic process positive regulation of cell-matrix adhesion transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway signal complex assembly G-protein coupled receptor signaling pathway regulation of signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression dendrite development cerebellum development positive regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin positive regulation of T cell proliferation regulation of apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-86tfw:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0