Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD11a Antibodies

          Invitrogen

          CD11a (LFA-1alpha) Monoclonal Antibody (HI111), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™

          View all (107) CD11a antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11a (LFA-1alpha) Monoclonal Antibody (HI111), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11a (LFA-1alpha) Antibody (H079T02R05-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were either left unstained (blue histogram) or stained with CD11a (LFA-1alpha) Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 725 (purple histogram). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11a (LFA-1alpha) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H079T02R05-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.6 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HI111

          Conjugate

          NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725 NovaFluor™ Red 725
          • Unconjugated
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          636/727 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.6 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3251433

          Product Specific Information

          Description
          The HI111 monoclonal antibody reacts with human CD11a, the 180 kDa integrin alphaL, also known as the lymphocyte function associated antigen-1 (LFA-1) alpha chain. LFA-1, formed by non-covalent association of CD11a with CD18 (integrin beta2), serves as an important adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte function. CD54 (ICAM-1), CD102 (ICAM-2), and CD50 (ICAM-3) are ligands for LFA-1. CD11a is expressed by all leukocytes.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          The HI111 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.6 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 636 nm; Emission: 727 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser

          Target Information

          CD11a (LFA-1 alpha, ITGAL) together with CD18 constitute leukocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), the alphaLbeta2 integrin. CD11a is implicated in activation of LFA-1 complex. CD11a plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 (intercellular adhesion molecules 1 through 3), and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. CD11a is expressed on the plasma membrane of leukocytes in a low-affinity conformation. Cell stimulation by chemokines or other signals leads to induction the high-affinity conformation, which supports tight binding of CD11a to its ligands, the intercellular adhesion molecules ICAM-1, -2, -3. CD11a is thus involved in interaction of various immune cells and in their tissue-specific settlement, but participates also in control of cell differentiation and proliferation and of T-cell effector functions. Blocking of CD11a function by specific antibodies or small molecules has become an important therapeutic approach in treatment of multiple inflammatory diseases. For example, humanized anti- CD11a antibody Efalizumab (Raptiva) is being used to interfere with T cell migration to sites of inflammation, binding of cholesterol-lowering drug simvastatin to CD11a allosteric site leads to immunomodulation and increase in lymphocytic cholinergic activity. Two transcript variants encoding different isoforms of CD11a have been found. Diseases associated with CD11a dysfunction include benign cephalic histiocytosis and leukocyte adhesion deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; antigen CD11A p180; CD11 antigen-like family member A; human neutrophil antigen 5; integrin alphaL; integrin gene promoter; integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1; alpha polypeptide); leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain; leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain; LFA-1 alpha; LFA-1A; lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD11A; EV6; HNA-5; LFA-1; LFA1A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20701

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3683

          View more View less

          Function(s)
          obsolete cell adhesion receptor activity protein binding ICAM-3 receptor activity signaling receptor activity macromolecular complex binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell inflammatory response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules neuron cell-cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction integrin-mediated signaling pathway cell adhesion mediated by integrin cell-cell adhesion mediated by integrin memory T cell extravasation T cell activation receptor clustering cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-v94d6:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0