Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD18 Antibodies

          Invitrogen

          CD18 (LFA-1 beta) Monoclonal Antibody (6.7), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          View all (79) CD18 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD18 (LFA-1 beta) Monoclonal Antibody (6.7), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD18 (LFA-1 beta) Antibody (H083T02B06-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were either left unstained (blue histogram) or stained with CD18 (LFA-1 beta) Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 610-70S (purple histogram). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD18 (LFA-1 beta) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H083T02B06-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.8 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6.7

          Conjugate

          NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S
          • FITC
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          492/616 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.8 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3666367

          Product Specific Information

          Description
          The 6.7 monoclonal antibody reacts with human and non-human primate (rhesus or cynomologus) CD18, which is also known as beta2 integrin. CD18 is expressed broadly by human lymphocytes and monocytes. Peripheral blood granulocytes also express CD18, but at lower levels. The 6.7 monoclonal antibody has been reported to induce the proliferation of resting T cells cultured with monocytes.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This 6.7 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human blood cells. This can be used at 5 µL (0.8 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 492 nm; Emission: 616 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser

          Target Information

          CD18, also known as the integrin beta 2 subunit, is a 90-95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes. It heterodimerizes with the alpha chains of CD11a, CD11b, CD11c, and CD11d to form various leukocyte (beta2) integrins, which are crucial for cellular adhesion and signaling. The CD18/CD11a complex, known as lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1), plays a significant role in cellular adhesion and inflammatory reactions. CD18 also forms heterodimers with CD11b (Mac-1, CR3), CD11c, and CD11d, contributing to the processes of cell adhesion and cell-surface mediated signaling. These integrins are essential for proper leukocyte migration and mediating intercellular contacts. The absence of CD18 leads to leukocyte adhesion deficiency type I (LAD1), a condition characterized by impaired leukocyte migration. Severe reduction in CD18 expression can result in the development of a psoriasiform skin disease. CD18 is also a target of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica leukotoxin, which can mediate leukotoxin-induced cytolysis. Defects in the CD18 gene are the cause of LAD1, and two transcript variants encoding the CD18 protein have been identified. The integrin-mediated responses are often a composite of the functions of its individual subunits, highlighting the importance of CD18 in immune function and disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface adhesion glycoprotein (LFA-1/CR3/P150,959 beta subunit precursor); complement component 3 receptor 3 and 4 subunit; complement receptor C3 beta-subunit; integrin beta chain, beta 2; integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit); leukocyte adhesion protein beta-subunit precursor; leukocyte cell adhesion molecule CD18; leukocyte-associated antigens CD18/11A, CD18/11B, CD18/11C; putative; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD18; LAD; LCAMB; LFA-1; MAC-1; MF17; MFI7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05107

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3689

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding complement component C3b binding obsolete cell adhesion receptor activity integrin binding protein binding protein kinase binding ICAM-3 receptor activity heat shock protein binding cargo receptor activity macromolecular complex binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          microglial cell activation leukocyte migration involved in inflammatory response receptor-mediated endocytosis phagocytosis phagocytosis, engulfment apoptotic process inflammatory response cell adhesion neuron cell-cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling cell-cell signaling regulation of cell shape neutrophil chemotaxis receptor internalization positive regulation of superoxide anion generation cell adhesion mediated by integrin cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion endodermal cell differentiation receptor clustering positive regulation of neutrophil degranulation endothelial cell migration cellular extravasation positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of angiogenesis negative regulation of dopamine metabolic process anatomical structure formation involved in morphogenesis regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation leukocyte adhesion to vascular endothelial cell cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus positive regulation of protein targeting to membrane beta-amyloid clearance cell-cell adhesion positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell neutrophil migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0