Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CXCR3 Antibodies

          Invitrogen

          CD183 (CXCR3) Monoclonal Antibody (CEW33D), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™

          View all (67) CXCR3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD183 (CXCR3) Monoclonal Antibody (CEW33D), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD183 (CXCR3) Antibody (H087T02B08-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD183 (CXCR3) Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 660-120S (right). All cells were co-stained with CD3 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0038-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H087T02B08-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (1.0 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CEW33D

          Conjugate

          NovaFluor™ Blue 660-120S NovaFluor™ Blue 660-120S NovaFluor™ Blue 660-120S
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 805
          • eFluor 660
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Yellow 690
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          492/665 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3250183

          Product Specific Information

          Description
          The CEW33D monoclonal antibody reacts with human CD183. CD183, also known as CXCR3, is a G protein-coupled chemokine receptor that interacts with ligands CXCL9 (MIG), CXCL10 (IP-10), and CXCL11 (I-TAC).

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This CEW33D antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (1.0 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 508 nm; Emission: 664 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser

          Target Information

          CD183, also known as CXCR3, is a seven-transmembrane G protein-coupled chemokine receptor that binds CXCL9 (Mig), CXCL10 (IP-10), and CXCL11 (I-TAC), which are part of the CXC chemokine subfamily. CD183 plays a crucial role in leukocyte traffic, influencing integrin activation, cytoskeletal changes, and chemotactic migration. It is expressed on NK cells, subsets of T lymphocytes, regulatory T cells (Tregs), and is preferentially found on Th1-polarized cells. CD183 is prominently expressed in effector/memory T cells and T cells in inflamed tissues, contributing to CD4 T cell responses to grafts, as evidenced by compromised allograft rejection in CXCR3 knockout mice. Chemokine binding induces rapid, short-lived cellular responses due to receptor internalization, with responsiveness restored after receptor recycling. Inhibition by Bordetella pertussis toxin suggests coupling with Gi subclass G proteins. The production of IP-10, Mig, and I-TAC in inflammatory lesions indicates CD183 role in recruiting inflammatory cells, making it a target for developing antagonists to treat inflammatory diseases. Multiple transcript variants encoding different isoforms of CD183 have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: an; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) receptor 3; chemokine (C-X-C motif) receptor 3 isoform CXCR3_1; chemokine (C-X-C motif) receptor 3 isoform CXCR3_2; chemokine receptor 3; CXC; CXC motif chemokine; CXCR; CXCR3-B; G protein-coupled receptor; G protein-coupled receptor; G protein-coupled receptor 9; interferon-inducible protein 10 receptor; IP-10 receptor; IP10; IP10 receptor; Mig receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD182; CD183; CKR-L2; CMKAR3; GPR9; IP10-R; Mig-R; MigR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49682

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2833

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding C-C chemokine receptor activity C-X-C chemokine receptor activity chemokine binding C-C chemokine binding C-X-C chemokine binding signaling receptor activity
          Process(es)
          negative regulation of endothelial cell proliferation regulation of leukocyte migration chemotaxis inflammatory response immune response cell adhesion cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration positive regulation of cell proliferation T cell chemotaxis negative regulation of angiogenesis calcium-mediated signaling regulation of cell adhesion positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of chemotaxis positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol cell chemotaxis chemokine-mediated signaling pathway negative regulation of execution phase of apoptosis positive regulation of execution phase of apoptosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vnqbn:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0